Learn More
Fisherbrand™ Korrosionsbeständiger Schaft und Propeller für Überkopfrührer
Hält Chemikalien stand und verhindert Ansammlungen.
Marke:  Fisherbrand™ 37020-9037
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15153007
  • 454.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt mit dickem Außenmantel aus reinem PTFE
  • Fester innerer Kern aus Edelstahl
  • Welle mit einem Außendurchmesser von 10 mm x Kern mit einem Durchmesser von 1/4 Zoll
  • Die innere Welle ist 1 Zoll länger als die äußere Hülle und ermöglicht so ein direktes Einspannen am Edelstahlteil der Welle
Spezifikation
Spezifikation
0.39 Zoll
1 cm
Rührwerk
30,48 cm
PTFE, Stainless Steel
2.5 Zoll
6,35 cm
12 in.
Welle mit Propeller
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Korrosionsbeständiger Schaft und Propeller für Überkopfrührer > Länge der Welle: 12 Zoll; Propeller-Durchm.: 2.5 Zoll