Learn More
Fisherbrand™ Forschungsverbundmikroskop der Serie AX-500
Auswahl an drei optischen Objektiven und drei Optikköpfen. Fisherbrand Verbundmikroskope für die Forschung der AX-500 Serie mit Kaltlicht-LED-Beleuchtung wurden speziell für Universitäten und Forschungslabore entwickelt.
Marke:  Fisherbrand™ 1100104400161
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15308834
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Auswahl an optischen Objektiven mit großem Vergrößerungsbereich: 4 x, 10 x, 40 x, 100 x Achromat, Superhochkontrast und Planachromat
  • Auswahl an Optikköpfen: Monokular, binokular, trinokular (ermöglicht Anschluss einer Digitalkamera)
  • Der ergonomisch gestaltete Rahmen mit niedriger sitzender koaxialer Fokussierung ermöglicht eine komfortabel Einhandbedienung
  • Einstellbare 3 W-LED-Beleuchtung mit Leuchtstärkeregelung
  • Integrierter mechanischer Tisch mit niedrigem Antrieb und verlängerter Säule für X- und Y-Steuerung (135 x 140 mm)
  • 18 mm-Okulare mit Augenmuscheln aus Gummi
  • Um 30° geneigter, ergonomischer Siedentopf Sichtkopf
Spezifikation
Spezifikation
Abbe/Iris
Trinokular
4X, 10X, 40X, 100X
DIN Achromatisch
IEC-Netzkabel, eingebauter Aufhänger für das Kabel, Inbusschlüssel
Standard-DIN
34 x 18 x 39 cm (13,3 x 7,0 x 15,3 in.)
6,5 kg
18 mm
LED
AX-503A.
Mikroskop
Nach innen zeigendes Quadrupol, drehend
Zwei Jahre für elektrische Bauteile (außer Glühlampen, Kabel und Sicherungen), fünf Jahre für optische und mechanische Bauteile
14.3 lbs.
IEC 110/220 V (UL/CSA)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Forschungsverbundmikroskop der Serie AX-500 > Trinokularkopf; Abbe/Iris-Kondensor; Objektive: Achromat DIN 4x, 10x, 40x, 100x