Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Waterproof AP71 pH-/mV-/Temperaturmessgeräte-Kit
Moderne PH-Messgeräte in einem wasserfesten, staubdichten Gehäuse
Marke: Fisherbrand™ 01X245207
Includes: Messgeräte-Kit Die Packung enthält Messgerät, pH/ATC-Elektrode, pH-Kalibrierungspuffer, Probenflasche sowie Transportkoffer aus Hartkunststoff.
Beschreibung
- Das ergonomische Design liegt bequem in der Hand
- Dank der Elektrodenhalterung ist eine Anwendung mit einer Hand möglich
- Der erweiterte Einrichtungsmodus ermöglicht eine individuelle Einstellung der Messwerte und Überprüfung von Steigerung und Versatz der Elektrode zur Gewährleistung der Genauigkeit
- Anzeige von pH-Wert, absolutem oder relativem mV-Wert und Temperatur
- Genauigkeit von ±0.01 pH und ±0.02 mV
- Manuelle oder automatische Temperaturregelung
- Fünfpunkt-pH-Kalibrierung auf Tastendruck und automatische Puffererkennung (pH 1.68, 4.01, 7.01, 10.01, 12.45)
- HOLD-Funktion, Bereitschaftsanzeige und automatische Abschaltfunktion
- Anzeige von pH-Wert, mV-Wert oder relativem mV-Wert sowie Temperatur in °C
- Speichen und Abrufen von bis zu 16 Messwerten mit den dazugehörigen Temperaturen möglich
Certifications
ISO 9001:2000, CE
Serviceleistungen
Der Endanwender erhält eine Garantie über 3 Jahre, dass das Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch frei von Material- und Fertigungsfehlern ist.
Spezifikation
Messgerät, pH/ATC-Elektrode, pH-Kalibrierpuffer, Probenflasche, stabiler Tragekoffer aus Kunststoff | |
±0.2 von 0 bis ± 400 mV, ± 2 über 200 mV | |
pH, mV, Temperatur | |
0.001 | |
0.1 von 0 bis ±400, 1 über mV | |
0 °C bis 100 °C | |
LCD | |
IP-67 | |
1.0 lb. | |
Mehrere |
±0,5 °C | |
±0,01 | |
-2 bis 16 | |
0 bis ± 2000 | |
5 | |
0,1 °C | |
ISO 9001 2000, CE | |
0.5 kg | |
3 Jahre | |
Automatisch oder manuell |
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ Waterproof AP71 pH-/mV-/Temperaturmessgeräte-Kit > Model AP71; Meter Kit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur