Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AP110 Tragbares pH-Messgeräte-Kit
Genaue Messungen jederzeit und überall
Marke:  Fisherbrand™ 01X451801
799.19 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11590184
  • 940.00 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Messgerät, Accumet™ Nachfüllbare Kombinationselektrode (pH/ATC), Nachfülllösung, stabiler Transportkoffer, Probenflaschen, pH-Kalibrierbeutel, 9 V-Batterie und Handbuch
Beschreibung
Beschreibung
Genaue Messungen jederzeit und überall
Für den Einsatz im Labor und im Feld. Ausreichend vielseitig und robust für die meisten anspruchsvollen Anwendungen. Weiche Sensortasten mit Komfortgriff machen den einhändigen Betrieb zum Kinderspiel. Durch die kompakte Bauweise klein genug für die Jackentasche, aber intelligent genug für jedes Labor. Die Kits der AP100-Reihe besitzen eine unzerbrechliche accumet pH/ATC-Elektrode, die für eine schnelle Reaktion und eine lange Lebensdauer wiederauffüllbar ist.
AP110 pH/mV/Temp-Messgerät verfügt über
  • ein robustes, wasserfestes Gehäuse, gemäß IP67
  • und ein großes LCD mit Hintergrundbeleuchtung und Text in einfacher Sprache — einfach abzulesen und zu verwenden
  • Große Abdeckung: -2.00 bis +20.00 pH, 0 bis ±2000.0 mV, -5 ° bis +100 °C
  • Anpassbare pH-Auflösung
  • Interner Speicher mit 200 Datenpunkten
  • Geneigtes Display
  • Auto-Aus
  • Volle drei Jahre Garantie auf das Messgerät
Hinweis: Der Temperaturbereich der mitgelieferten Sonde beträgt 5 bis 80 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Messgerät, Accumet™ Nachfüllbare Kombinationselektrode (pH/ATC), 13-620-AP50 A, Nachfülllösung, stabiler Transportkoffer, Probenflaschen, pH-Kalibrierbeutel, 9 V-Batterie und Handbuch
-2 bis 20
-5 °C° bis +100 °C°
200
3 Jahre
Mehrere
AP110 tragbarer pH-Messgerätesatz
pH, mV, Temperatur
0 bis ± 2000
LCD
IP-67
Mehrere
-2 bis +20 pH
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ AP110 Tragbares pH-Messgeräte-Kit > accumet AP110 Messgerätekit