Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Punktmatrixdrucker
Nadeldrucker für Tischmessgeräte der Serie accumet AR
Marke:  Fisherbrand™ 13-637-668
Artikelnummer. 11500184
  • 35.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 13-637-667 Serielles AR-Druckerkabel
Beschreibung
Beschreibung
  • Permanente Aufzeichnung der Ergebnisse auf 2.25 in. (5.7 cm) Papier mit Farbband
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 1.625 Zeilen pro Sekunde, 28.75 Zeichen pro Zeile
  • Geeignet für große (12,500 Zeilen) oder kleine (3000 Zeilen) Papierrollen
  • Druckgeschwindigkeit 38 Zeilen pro Minute bei 24 Spalten
  • Druckerkommunikation über einen RS-232-C Standardanschluss (auch mit RS485 Anschluss)
  • Baudrate 19,200 bps
Bestellinformation
Elektrische Anforderungen: 120 V 60 Hz 20 W (Eingang-Ausgang), 9 V 1.5 A (Ausgang-Drucker). Abwärtswandler inbegriffen. Betriebstemperatur 5 bis 40 °C (41 bis 104 °F). Abmessungen (L x B x H) 4.125 x 4.5 x 2 in. (10.4 x 11.4 x 5 cm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farbband
Accumet AR50, AR25, AR20, AR15 benchtop meters
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ Punktmatrixdrucker > Replacement ribbon