Learn More
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 39620
Antistatisch und 5 Minuten lang bei 135°C autoklavierbar. Hohe Rutschfestigkeit. Waschen bei 60°C.
Marke: Abeba™ 39620/38
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial
- Grün
- Rutschfeste Außensohle
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- DOPPELGRÖSSE, bitte verwenden Sie bei der Bestellung eine Größe mit einer geraden Nummer 36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC | |
38 | |
39620 |
Grün | |
Rutschfest |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 39620 > Größe:38
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur