Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für den Sonikator Q700
Zur Überwachung der Temperatur empfindlicher Proben
171.00 CHF - 204.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | FB 705 Ultraschall-Homogenisator™ |
---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12911161
|
Fisherbrand™
FB4102 |
Temperaturfühler | Ideal zur Überwachung der Temperatur von Proben mit 100 ml oder größer |
204.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12921161
|
Fisherbrand™
FB4103 |
Thermoelement-Sonde | Ideal für die Überwachung der Temperatur von Proben > 1 ml und indirekte Ultraschallmethoden |
171.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Zur Überwachung temperaturempfindlicher Probenvolumina
Spezifikation
FB 705 Ultraschall-Homogenisator™ |