Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für den Sonikator Q700
Zur Überwachung der Temperatur empfindlicher Proben
Marke:  Fisherbrand™ FB4103
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12921161
  • 171.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Überwachung temperaturempfindlicher Probenvolumina
Spezifikation
Spezifikation
Thermoelement-Sonde
Ideal für die Überwachung der Temperatur von Proben > 1 ml und indirekte Ultraschallmethoden
FB 705 Ultraschall-Homogenisator™