Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für den Sonikator Q700
Zur Überwachung der Temperatur empfindlicher Proben
Marke: Fisherbrand™ FB4102
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Überwachung temperaturempfindlicher Probenvolumina
Spezifikation
Temperaturfühler | |
15,24 cm | |
FB 705 Ultraschall-Homogenisator™ |
6 in. | |
Ideal zur Überwachung der Temperatur von Proben mit 100 ml oder größer |