Learn More
Fisherbrand™ 850 Homogenisator-Zubehör, Generatorsonde
Generatorsonde aus Edelstahl; Fisher Scientific™ 850 Homogenisatorzubehör, Generatorsonde ist mit Fisher Scientific 850 Homogenisatoren kompatibel.
1000.00 CHF - 1245.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Sonde |
---|---|
Länge (metrisch) Sonde | 195 mm |
Material | Edelstahl 316 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fisher Scientific 850 Homogenisator |
Benachrichtigungen:
Achtung: Die Edelstahllager können nicht autoklaviert werden.
Includes: Generatorsonde, Bedienungsanleitung, Reinigungsbürste und Ersatzlager
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Ausführung unten | Durchmesser (metrisch) Sonde | Länge (metrisch) Sonde | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Ausführung unten | Durchmesser (metrisch) Sonde | Länge (metrisch) Sonde | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15515829
![]() |
Fisherbrand™
15515829 |
Fein | Sägezahn | 20 mm | 195 mm |
1000.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15525829
![]() |
Fisherbrand™
15525829 |
Grob | Sägezahn, breites Fenster | 20 mm | 195 mm |
1000.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15535829
![]() |
Fisherbrand™
15535829 |
Fein | Flach | 35 mm | 195 mm |
1245.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15545829
![]() |
Fisherbrand™
15545829 |
Grob | Flaches, breites Fenster | 35 mm | 195 mm |
1245.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Mit Ober- und Unterlagern aus PTFE
- Die gesamte Sonde kann autoklaviert werden
- Einfache Demontage zu Reinigungszwecken
Sägezahngenerator-Sonde:
- Die zusätzliche Schneidwirkung und die Statorausführung ermöglichen es feinen bis mittleren Proben durch die Bearbeitungsfenster zu gelangen.
Spezifikation
Sonde | |
195 mm | |
Edelstahl 316 | |
Fisher Scientific 850 Homogenisator |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 850 Homogenisator-Zubehör, Generatorsonde