Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für den Homogenisator 850, Generatorsonde
Generatorsonde aus Edelstahl; Fisher Scientific™ 850 Homogenisatorzubehör, Generatorsonde ist mit Fisher Scientific Homogenisatoren kompatibel.
Marke: Fisherbrand™ 15545829
988.68 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Achtung: Die Edelstahllager können nicht autoklaviert werden.
Includes: Generatorsonde, Bedienungsanleitung, Reinigungsbürste und Ersatzlager
Beschreibung
- Mit Ober- und Unterlagern aus PTFE
- Die gesamte Sonde kann autoklaviert werden
- Einfache Demontage zu Reinigungszwecken
Sägezahngenerator-Sonde:
- Die zusätzliche Schneidwirkung und die Statorausführung ermöglichen es feinen bis mittleren Proben durch die Bearbeitungsfenster zu gelangen.
Spezifikation
Sonde | |
75 bis 10 l | |
195 mm | |
Flaches, breites Fenster |
Grob | |
35 mm | |
Edelstahl 316 | |
Fisher Scientific 850 Homogenisator |