Learn More
Fisher BioReagents™ Trypton (granuliert)
Ein Enzymverdau von Casein, einem Milchprotein
163.28 CHF - 500.21 CHF
Spezifikation
Form | Granulatpulver |
---|---|
Medientyp | Tryptone |
Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
Zusammensetzung | Total Nitrogen ≥10%, Amino Nitrogen ≥3.5% |
Description
- pH (bei 25 °C, 2 % Lösung): 6.5 bis 7.3
Specifications
Granulatpulver | |
Tryptone | |
Mikrobiologische Medien | |
Total Nitrogen ≥10%, Amino Nitrogen ≥3.5% |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisher BioReagents™ Trypton (granuliert)