Learn More
Fisher BioReagents™ Trypton (granuliert)
Ein Enzymverdau von Casein, einem Milchprotein
Marke:  Fisher BioReagents™ BP9726-2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11385982
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • pH (bei 25 °C, 2 % Lösung): 6.5 bis 7.3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Granulatpulver
Mikrobiologische Medien
Poly-Flasche
Tryptone
Total Nitrogen ≥10%, Amino Nitrogen ≥3.5%
2 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisher BioReagents™ Trypton (granuliert) > 2 kg