Learn More
Fisher BioReagents™ Medien-Additive für die Mikrobiologie: Hefeextrakt
Additiv zur Vorbereitung von bakteriellen Nährmedien
48.00 CHF - 249.00 CHF
Spezifikation
Form Dehydriert
Güte Molekulargenetik
Medientyp Hefeextrakt
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Verpackungsart Poly-Flasche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10255153
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
BP1422-100
100 g
48.00 CHF
100 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10225203
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
BP1422-500
500 g
73.95 CHF
500 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10215203
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
BP1422-2
2000 g
249.00 CHF
2 Kilogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Wasserlöslicher Anteil autolyisierter Frischhefe, die in bakteriologischen Kulturmedien verwendet wird
Spezifikation
Spezifikation
Dehydriert
Hefeextrakt
Poly-Flasche
Molekulargenetik
Mikrobiologische Medien
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisher BioReagents™ Medien-Additive für die Mikrobiologie: Hefeextrakt