Learn More
Fisher BioReagents™ Taq DNA-Polymerase
Ermöglicht bis zu 100 Amplifikationszyklen ohne Aktivitätsverlust
56.26 CHF - 7075.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Taq DNA Polymerase
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Konzentration 5 U/μl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 14
Produktcode Marke Material Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10458923
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
FB6000-30
10X assay buffer A : Tris-HCl 100mM, pH 9 at 25°C, KCl 500mM and MgCl2 15mM solution in a separate vial 5 × 500 Einheiten Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10448733
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
FB6000-10
10X assay buffer A : Tris-HCl 100mM, pH 9 at 25°C, KCl 500mM and MgCl2 15mM solution in a separate vial 100 Einheiten Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10717185
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
FB6000-20
10X Assay-Puffer A:Tris-HCl 100 mM, pH 9 bei 25°C, KCl 500 mM und MgCl2 15 mM Lösung in einem separaten Fläschchen 25 × 100 Einheiten Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10091263
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
FB6000-15
10X assay buffer A : Tris-HCl 100mM, pH 9 at 25°C, KCl 500mM and MgCl2 15mM solution in a separate vial 5 × 100 Einheiten Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10458733
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
FB6000-25
10X assay buffer A : Tris-HCl 100mM, pH 9 at 25°C, KCl 500mM and MgCl2 15mM solution in a separate vial 500 Einheiten Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10698393
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
FB6000-35
10X Assay-Puffer A:Tris-HCl 100 mM, pH 9 bei 25°C, KCl 500 mM und MgCl2 15 mM Lösung in einem separaten Fläschchen 2500 Einheiten Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10144924
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
FB6000-40
10X assay buffer A : Tris-HCl 100mM, pH 9 at 25°C, KCl 500mM and MgCl2 15mM solution in a separate vial 5 × 2500 Einheiten Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10449693
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
FB6000-45
10X assay buffer B : Tris-HCl 100mM, pH 9 at 25°C, KCl 500mM and MgCl2 25mM solution in a separate vial 100 Einheiten Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10346363
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
FB6000-50
10X assay buffer B : Tris-HCl 100mM, pH 9 at 25°C, KCl 500mM and MgCl2 25mM solution in a separate vial 5 × 100 Einheiten Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10216744
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
FB6000-70
10X assay buffer B : Tris-HCl 100mM, pH 9 at 25°C, KCl 500mM and MgCl2 25mM solution in a separate vial 2500 Einheiten Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10356363
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
FB6000-60
10X assay buffer B : Tris-HCl 100mM, pH 9 at 25°C, KCl 500mM and MgCl2 25mM solution in a separate vial 500 Einheiten Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10206744
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
FB6000-55
10X assay buffer B : Tris-HCl 100mM, pH 9 at 25°C, KCl 500mM and MgCl2 25mM solution in a separate vial 25 × 100 Units Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10104974
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
FB6000-75
10X Assay-Puffer B:Tris-HCl 100 mmol, pH 9 bei 25 °C, KCl 500 mmol und MgCl2 15 mmol Lösung in einem separaten Fläschchen 5 × 2500 Einheiten
7075.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10071553
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
FB6000-65
10X assay buffer B : Tris-HCl 100mM, pH 9 at 25°C, KCl 500mM and MgCl2 25mM solution in a separate vial 5 × 500 Einheiten Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Lizenziert für die Verwendung in PCR
  • Verwendet eine thermostabile DNA-Polymerase, die durch eine modifizierte Form DNA-Polymerase-Gens des Thermus aquaticus kodiert wurde, das in einen E. coli-Host eingefügt wurde
  • Hat eine 5«→3« Exonuklease-Aktivität
  • Erhältlich mit zwei verschiedenen Reaktionspuffern
  • Puffer A enthält eine optimierte Endkonzentration von 15 mM MgCl2 für die meisten PCR-Amplifikationen
  • Puffer B enthält kein MgCl2; MgCl2 wird in einem separaten Fläschchen als 25 mM-Lösung bereitgestellt
  • Lagerungspuffer: 20 Mm Tris-HCl, pH 7.5 (bei Raumtemperatur), 100 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 50 % Glycerol, 0.5 % Tween™ 20, 0.5 % Nonidet P40™
  • Empfohlener Assaypuffer: 10X Assaypuffer A (100 mM Tris-HCl, pH 9.0 [bei 25 °C/77 °F]; 500 mM KCl; 15 mM MgCl2) oder 10X Assaypuffer B (100 mM Tris-HCl, pH 9.0 [bei 25 °C/77 °F]; 500 mM KCl) und 25 mM MgCl2 Lösung in einem separaten Fläschchen
Einheiten-Definition: Eine Einheit Enzym ist definiert als die Menge, die 10 nmol dNTPs in säureunlöslichem Material pro 30 Minuten in einer 10-minütigen Inkubation bei 74 °C (165 °F) unter den oben genannten Assay-Bedingungen enthält
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
Flüssig
5 U/μl
Taq DNA Polymerase
Standard-PCR
Tris-HCl 20 mmol, pH 7,5 (bei Raumtemperatur), KCl 100  mmol, EDTA 0,1 mmol, DTT 1 mmol, Glycerin 50 %, Tween™ 20 0,5 %, Nonidet™ P40™ 0,5 %
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisher BioReagents™ Taq DNA-Polymerase