Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen
Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern.
Marke:  Thermo Scientific™ 9400250
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10053860
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleisten genaues, präzises Pipettieren. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen werden aus hochwertigen Materialien mit neuesten Spritzgussverfahren hergestellt. Bei der Entwicklung der Finntip Pipettenspitzen ist unser ganzes umfassendes Know-how im Liquid-Handling-Bereich mit eingeflossen. Dank unserer modernen automatisierten Produktionsmöglichkeiten sowie unserer Erfahrung sind wir in der Lage, Spitzen mit einer besonders gleichmäßigen glatten und hydrophoben Innen- und Außenoberfläche herzustellen, um Flüssigkeitsretention zu vermeiden.
Eigenschaften:
  • Glatte und gleichmäßige Innenfläche verhindert Flüssigkeitsretention
  • Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml
  • Steril oder unsteril erhältlich
  • Verschiedene Verpackungsoptionen: Gestelle, Beutel, Boxen, lose Massenverpackung und Nachfüllpackungen
  • Farbcodierte Gestelle, passend zur kompatiblen Finnpipette
  • Farbcodierung nur bei den Verpackungsoptionen Gestell und Nachfüllpackung
Hinweis:
Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen).
Begrenzter Garantiezeitraum: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Finntip 250 Universal, 0.5 – 250 μl, 5.2 cm, gelb
Ungefiltert
Gelb
2 in.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Universelle Passform
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 250
250 μl
Unsteril
Finntip 250 Universal
5.2 cm
Box
500 Spitzen
Finntip
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer22059B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/09/2022 Catalog Number9400250
Chargennummer21364B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/04/2022 Catalog Number9400250
Chargennummer22016B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/04/2022 Catalog Number9400250
Chargennummer21346B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/02/2022 Catalog Number9400250
Chargennummer21256B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/11/2021 Catalog Number9400250
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen > Finntip™ Pipettenspitzen; Volumen: 0,5 bis 250 μl; Farbcode: Gelb; Sterilität: Unsteril; Verpackung: Box; Einheitsgröße: 500 Spitzen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.