Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Pipette mit variablem Volumen
Mit dem eleganten, robusten Design dieser vollständig autoklavierbaren Pipetten können Sie den Herausforderungen anspruchsvoller Anwendungen gerecht werden, bei denen Robustheit und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Marke: Thermo Scientific™ 4642010
212.18 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem eleganten, robusten Design der Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Pipetten mit variablem Volumen können Sie den Herausforderungen anspruchsvoller Anwendungen gerecht werden, bei denen Robustheit und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Diese Pipetten mit variablem Volumen sind aus robusten PVDF-Komponenten hergestellt, die gegen aggressive Chemikalien und die schädlichen Auswirkungen von UV-Licht beständig sind, und sind ohne Demontage vollständig autoklavierbar. Sie verfügen über eine große Auswahl an speziell entwickelten Spitzen für optimale Leistungsfähigkeit, Präzision und Genauigkeit.
Seit Jahrzehnten sorgen die Thermo Scientific Finnpipette Pipettiersysteme in Tausenden von Laboren und Anwendungen weltweit für unerreichte Produktivität und Ergonomie.
Finnpipette F2: Im langfristigen intensiven Einsatz zuverlässig bewährt
Robust und langlebig
Finnpipette F2 enthält robuste PVDF-Komponenten, die aggressiven Chemikalien und den schädlichen Auswirkungen von UV-Licht standhalten. Das robuste Design widersteht der physischen Verwendung ohne Beschädigung.
Vollständig autoklavierbar
Die Dekontamination der Finnpipette F2 ist einfach, da die F2 zum Autoklavieren nicht zerlegt werden muss, was Unterbrechungen und Ausfallzeiten minimiert.
Einfache Wartung
Nehmen Sie einfach den Spitzenkonus für eine effiziente tägliche Wartung oder Dekontamination ab, wenn Sie keinen Autoklaven verwenden.
Ausblasverfahren
150 % höherer Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikrovolumen und zur Vermeidung der Kapillarwirkung bei 50 μl- und kleineren Modellen.
Große Auswahl an Finntip Pipettenspitzen
Finntips wurden speziell für Finnpipette Modelle entwickelt und hergestellt, um optimale Leistung, Präzision und Genauigkeit zu gewährleisten.
CE-Kennzeichnung
Die Finnpipette F2 Pipette einschließlich kompatibler Finntip Pipettenspitzen ist gemäß der europäischen IVD-Richtlinie mit einer CE-Kennzeichnung versehen.
5 Jahre Garantie
Mit bequemer Online-Registrierung, kann von Land zu Land variieren.
Spezifikation
Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 | |
Autoklavierbar | |
1 | |
Pipette mit variablem Volumen | |
0.002 μl |
Finnpipette F2 | |
Rosa | |
Finnpipette™ F2 | |
0,2 bis 2 μl | |
Rosa |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.