Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 GLP-Kits
Mit den hochleistungsfähigen Finnpipette F2 Pipetten, die hohe Zuverlässigkeit und Komfort bieten, enthalten diese umfassenden Kits alles, was man zum Pipettieren braucht.
765.29 CHF - 1465.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Divers |
Modell | Finnpipette™ F2 |
Produktlinie | Finnpipette™ F2 |
Typ | GLP-Kit |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11835850
![]() |
Thermo Scientific™
4700870 |
1 bis 1000 μl |
765.29 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11845850
![]() |
Thermo Scientific™
4700880 |
0.2 bis 1000 μl |
1465.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11855850
![]() |
Thermo Scientific™
4700885 |
10 bis 10.000 μl |
955.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11773027
![]() |
Thermo Scientific™
4701070 |
2 bis 1000 μl |
960.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Komplettpaket enthält alles, was Sie zum Pipettieren benötigen. Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 GLP-Kits (Good Laboratory Pipetting) enthalten die robusten und leistungsstarken Finnpipette F2 Pipetten, die hervorragende Zuverlässigkeit und Komfort bieten. Die F2 Pipetten überzeugen mit einzigartigen Leistungsmerkmalen wie dem hochmodernen AVG-Mechanismus zur Volumeneinstellung (Advanced Volume Gearing) und einem sehr großen, gut ablesbaren Display.
Merkmale:- AVG-Mechanismus (Advanced Volume Gearing) für höhere Genauigkeit und Präzision
- Vollständig autoklavierbar für verlässlichen Schutz
- Soft-Touch-Spitzenabwurf zum leichten Abwerfen der Spitze
- Große, einfach ablesbare Anzeige
- Pipettieren mit wenig Kraftaufwand
Kit 1 enthält:
- 3 Thermo Scientific Finnpipette Pipetten von 1 bis 1000 μl:
- Finnpipette F2
- 1 bis 10 μl
- 10 bis 100 μl
- 100 bis 1000 μl
- Flex Pipettenspitzen: 10, 1 x 96; 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96
- Pipettenständer; F2 Stift; F2 Broschüre
- “Good Laboratory Pipetting”-Leitfaden
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
Kit 2 enthält:
- 4 Thermo Scientific Finnpipette Pipetten von 0,2 bis 1000 μl:
- Finnpipette F2
- 0,2 bis 2 µl
- 2 bis 20 μl Universal
- 20 bis 200 μl
- 100 bis 1000 μl
- Flex Pipettenspitzen: 10, 12 x 96; 200, 2 x 96; 1000, 1 x 96
- Pipettenständer; F2 Stift; F2 Broschüre
- “Good Laboratory Pipetting”-Leitfaden
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
Kit 3 enthält:
- 3 Thermo Scientific Finnpipette Pipetten von 10 bis 10.000 μl:
- Finnpipette F2
- 10 bis 100 μl,100 bis 1000 μl
- 1000 bis 10.000 μl
- Flex Pipettenspitzen: 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96; FT 10 ml, 1 x 24 F-Ständer; F2 Stift; F2 Broschüre
- “Good Laboratory Pipetting”-Leitfaden
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
Kit 4 enthält:
- 3 Thermo Scientific Finnpipette Pipetten von 20 bis 1000 μl:
- Finnpipette F2
- 2 bis 20 μl, 20 bis 200 μl
- 100 bis 1000 μl
- Flex Pipettenspitzen: (2) 200 µl, 10 x 96; 100 bis 1000 µl, 10 x 96
- Pipettenständer; F2 Stift; F2 Broschüre
- “Good Laboratory Pipetting”-Leitfaden
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
Bestellinformationen:
Das Kit enthält Muster von Finntip Flex Pipettenspitzen, die nur sehr niedrige Kräfte zum Aufsetzen bzw. Abwerfen erfordern. Das “Good Laboratory Pipetting”-Leitfaden enthält umfassende Informationen zum Pipettieren, von der Auswahl der richtigen Pipette bis hin zu detaillierten Dekontaminationsinformationen.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Finnpipette™ F2 | |
GLP-Kit |
Divers | |
Finnpipette™ F2 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.