Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 GLP-Kits
Mit den hochleistungsfähigen Finnpipette F2 Pipetten, die hohe Zuverlässigkeit und Komfort bieten, enthalten diese umfassenden Kits alles, was man zum Pipettieren braucht.
Marke: Thermo Scientific™ 4700870
562.01 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Komplettpaket enthält alles, was Sie zum Pipettieren benötigen. Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 GLP-Kits (Good Laboratory Pipetting) enthalten die robusten und leistungsstarken Finnpipette F2 Pipetten, die hervorragende Zuverlässigkeit und Komfort bieten. Die F2 Pipetten überzeugen mit einzigartigen Leistungsmerkmalen wie dem hochmodernen AVG-Mechanismus zur Volumeneinstellung (Advanced Volume Gearing) und einem sehr großen, gut ablesbaren Display.
Eigenschaften:
- AVG-Mechanismus (Advanced Volume Gearing) für höhere Genauigkeit und Präzision
- Vollständig autoklavierbar für verlässlichen Schutz
- Soft-Touch-Spitzenabwurf zum leichten Abwerfen der Spitze
- Große, einfach ablesbare Anzeige
- Pipettieren mit wenig Kraftaufwand
Kit 1 enthält:
- Drei Thermo Scientific Finnpipette Pipettierer von 1 bis 1000 μl:
- Finnpipette F2
- 1–5 μl
- 10–100 μl
- 100–1000 μl
- Flex Pipettenspitzen: 10, 1 x 96; 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96
- F-Ständer
- „Good Laboratory Pipetting“-Leitfaden
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
Kit 2 enthält:
- Vier Thermo Scientific Finnpipetten Pipettierer von 0,2 bis 1.000 μl:
- Finnpipette F2
- 0,2–2 μl
- 2-20 μl universal
- 20–200 μl
- 100–1000 μl
- Flex Pipettenspitzen: 10, 12 x 96; 200, 2 x 96; 1000, 1 x 96
- F-Ständer
- „Good Laboratory Pipetting“-Leitfaden
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
Kit 3 enthält:
- Drei Thermo Scientific Finnpipette Pipettierer von 10 bis 10.000 μl:
- Finnpipette F2
- 10-100 μl 100-1000 μl
- 1000–10.000 μl
- Flex Pipettenspitzen: 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96; FT 10 ml, 1 x 24 F-Ständer
- „Good Laboratory Pipetting“-Leitfaden
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
Kit 4 enthält:
- Drei Thermo Scientific Finnpipette Pipettierer von 20 bis 1000 μl:
- Finnpipette F2
- 2-20 μl 20-200 μl
- 100–1000 μl
- Flex Pipettenspitzen: (2) 200 μl, 10 x 96; 100-1000 μl, 10 x 96
- F-Ständer
- „Good Laboratory Pipetting“-Leitfaden
- Reagenzien-Vorratsgefäße (Demopaket)
Bestellinformationen:
Das Kit enthält Muster von Finntip Flex Pipettenspitzen, die nur sehr niedrige Kräfte zum Aufsetzen bzw. Abwerfen erfordern. Der „Good Laboratory Pipetting“-Leitfaden enthält umfassende Informationen zum Pipettieren, von der Auswahl der richtigen Pipette bis hin zu detaillierten Dekontaminationsinformationen.
Garantie: 5 Jahre bei Registrierung auf unserer Webseite.
Spezifikation
Flex Pipettenspitzen: 10, 200, 1000 | |
Autoklavierbar | |
Finnpipette™ F2 | |
Finnpipette™ F2 | |
1 bis 1000 μl |
Finnpipette F2 GLP-Kit 1: 1 – 10 μl micro, 10 – 100 μl und 100 – 1.000 μl | |
Divers | |
1 | |
GLP-Kit |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.