Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Einkanalpipettierer mit variablem Volumen
Maximieren Sie den Anwenderkomfort und reduzieren Sie Belastungen mit dem F1-System, das Leistungsfähigkeit und Präzision in einem leichten Design bietet. Das ideale System für Anwendungen mit teuren Reagenzien und wertvollen Proben.
Marke: Thermo Scientific™ 4641030N
329.65 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Volumeneinstellung der Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Pipetten mit variablem Volumen erfolgt jetzt geräusch- und mühelos über ein texturiertes Stellrad, wodurch die Griffigkeit verbessert wurde. Die verstellbare Fingerstütze und das leichte Design sorgen für maximalen Komfort – ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.
Seit Jahrzehnten sorgen die Thermo Scientific Finnpipette Pipettiersysteme in Tausenden von Laboren und Anwendungen weltweit für unerreichte Produktivität und Ergonomie.Finnpipette F1 Alles, was Sie von Ihrer Pipette für den Alltag erwarten
Liegt ergonomisch in der Hand
Das leichte Griffdesign in Kombination mit dem niedrigen Kolben und dem geringen Kraftaufwand für das Aufsetzen und Auswerfen der Spitzen trägt zur Verringerung des Risikos einer einseitigen Arbeitsbelastung bei
Leise, mühelose Volumeneinstellung
Profitieren Sie von dem neuen geräuscharmen und leichtgängigeren Mechanismus zur Einstellung des Volumens mit über 50 % geringerem Kraftaufwand im Vergleich zu früheren Modellen.
Sichere Volumensperre
Die sichere Volumeneinstellung verhindert unerwünschte Volumenabweichungen während der Nutzung. Zum Einstellen des Volumens einfach den Kolben anheben und zum Arretieren mit minimalem Aufwand nach unten drücken.
Einstellbarer Griff
Die 120° einstellbare Fingerstütze ermöglicht es sowohl Rechts- als auch Linkshändern, die Hand während des Pipettierens zu entspannen.
Ausblasverfahren
150 % verstärkter Air-Boost sorgt für eine effiziente Abgabe von Mikrovolumen und wirkt der Kapillarwirkung in 50 μl- und kleineren Modellen entgegen.
Große Auswahl an Finntip Pipettenspitzen
Finntips wurden speziell für Finnpipette Modelle entwickelt und hergestellt, um optimale Leistung, Präzision und Genauigkeit zu gewährleisten.
CE-Kennzeichnung
Die Finnpipette F1 einschließlich kompatibler Finntip Pipettenspitzen ist gemäß der europäischen IVD-Richtlinie mit einer CE-Kennzeichnung versehen.
5 Jahre Garantie
Mit praktischer Online-Registrierung. Die Garantie kann länderspezifischen Abweichungen unterliegen.
Erfahren Sie mehr über die gesamte Finnpipette Familie >
Spezifikation
Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 | |
Rosa | |
Pipette mit variablem Volumen | |
0,02 μl |
Finnpipette F1 | |
1 | |
1 bis 10 μl | |
Rosa |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.