Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Mehrkanalpipetten
GREENER_CHOICE
Diese F1 Mehrkanalpipetten bieten optimales Leistungsverhalten und ergonomischen Komfort. Für optimale Ergebnisse können Sie zwischen Modellen mit 8, 12 oder 16 Kanälen sowie einer großen Auswahl an Finntip Pipettenspitzen wählen.
Marke:  Thermo Scientific™ 4661040N
1034.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15501935
  • 1610.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10
Rosa
1 bis 10 μl
Rosa
Finnpipette F1
12
0,02 μl
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 Mehrkanalpipetten > Finnpipette™ F1 12-Kanal-Pipette, Volumenbereich:1 bis 10 μl; Farbcode:Rosa; kompatible Spitzen:Finntip 10 und Finntip Flex 10; Packungsgröße:1 Stück
Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.