Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51302601
1915.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Staubdicht
- Wasserfest
- Schutzart IP67
- pH-, Redox/ORP-, Leitfähigkeits-, gelöste Sauerstoff- und ISE-Messfähigkeit (modellabhängig)
- Kompatibel mit vielen Elektroden der Schutzart IP67 für jede Anwendung
- Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
- Datenspeicher verfügbar; Kapazität modellabhängig
- Exportieren Sie Daten nur für Seven2Go Pro in einen Drucker oder eine Excel-Datei
- Die EasyDirect Software ist nur für die Datenübertragung (modellabhängig) für Seven2Go Pro verfügbar
- Gummiholster für einhändige Messungen verfügbar
- uGo Trage- und Schutztaschen im Lieferumfang ausgewählter Kits enthalten (vollständige Liste siehe unten); verfügbar für alle tragbaren Messgeräte
Spezifikation
±0.5% | |
±0,01 | |
4 x AA | |
GLP/IP 67 | |
pH, Conductivity | |
IP 67 | |
0,01 μS/cm bis 500 mS/cm | |
0 bis 14 | |
0 bis 80 ppt | |
0,01 | |
Bestimmung von pH, mV, Leitfähigkeit, TDS (Gesamtgehalt gelöster Feststoffe), Salzgehalt und spezifischem Widerstand | |
pH: BNC/RCA, Leiter: LTW 7-polig | |
NTC | |
0,01/1 | |
0,01/1 | |
30° bis 104° F | |
0,1 °C |
±1 mV | |
±0.5% | |
3 Punkte, 4 vordefinierte Puffergruppen | |
99 GLP-Datenaufzeichnungen | |
LCD | |
ORP | |
-1999–1999 mV | |
0 bis 100 Megaohm/cm | |
0,01 mg/l bis 300 g/l | |
-5°C to +105°C | |
InLab Expert Pro ISM pH-/Temperaturelektrode; InLab 738-ISM Leitfähigkeits-/Temperaturelektrode | |
Zweikanal; pH/ORP, Leitfähigkeit | |
Elektroden-Kit | |
1 mV | |
±0.5 °C | |
0 °C bis 40 °C |