Learn More
Cytiva Ficoll-Paque™ PLUS
Anerkannter Standard in Labors weltweit für die Isolierung von humanen Lymphozyten aus peripherem Blut. Cytiva™ Ficoll-Paque™ PLUS Medium bewahrt die Lebensfähigkeit und die repräsentative Verteilung von B- und T-Lymphozyten.
Marke:  Cytiva 17-1440-03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11778538
  • 810.40 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gebrauchsfertiges steriles Medium
  • Medium, optimiert für die Isolierung von Lymphozyten aus peripherem Blut mittels einfacher Dichtegradientenzentrifugation
  • Hohe Ausbeute
  • Lebensfähigkeit und charakteristische Verteilung von B- und T-Lymphozyten bleiben erhalten
  • Geringe Endotoxinspiegel (< 0.12 EU/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 x 500 mL
Zellisolierung
Farblos bis hellgelb
1,078 g/mL
Flüssig
4 bis 30 °C
<0.12 EU/ml
Zentrifugationsmedien
Steril
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Name des Produkts
Cytiva Ficoll-Paque™ PLUS > 6 x 500 ml