Learn More
Cytiva Ficoll-Paque™ PLUS Artikelnummer.: 11768538
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cytiva Ficoll-Paque™ PLUS
Artikelnummer. p-3753315 Alle ansehen Cytiva Produkte
6 x 100 mL, 6 Stück
Click to view available options
Menge:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11768538
Marke: Cytiva 17144002
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Anerkannter Standard in Labors weltweit für die Isolierung von humanen Lymphozyten aus peripherem Blut. Cytiva™ Ficoll-Paque™ PLUS Medium bewahrt die Lebensfähigkeit und die repräsentative Verteilung von B- und T-Lymphozyten.
  • Gebrauchsfertiges steriles Medium
  • Medium, optimiert für die Isolierung von Lymphozyten aus peripherem Blut mittels einfacher Dichtegradientenzentrifugation
  • Hohe Ausbeute
  • Lebensfähigkeit und charakteristische Verteilung von B- und T-Lymphozyten bleiben erhalten
  • Geringe Endotoxinspiegel (< 0.12 EU/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 6 x 100 mL
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellisolierung
Endotoxin-Gehalt <0.12 EU/ml
Farbe Farblos bis hellgelb
Produkttyp Zentrifugationsmedien
dimDensity 1,078 g/mL
Sterilität Steril
Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Ficoll-Paque™ PLUS >