Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV großvolumiger Ausschwingrotor
Führen Sie Verarbeitung von Mikrotiterplatten mit hohen Volumina mit diesem großvolumigen Ausschwingrotor durch.
Marke: Thermo Scientific™ 75003665
4015.55 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie Verarbeitung von Mikrotiterplatten mit hohen Volumina mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV großvolumigen Ausschwingrotor durch.
Eigenschaften:
Fiberlite Rotoren:
- Leichtgewichtige Kohlefaserrotoren verkürzen Laufzeiten durch das Erreichen höherer Zentrifugalkräfte
- Das korrosions- und ermüdungsbeständige Material und die widerstandsfähige Bauweise gewährleisten strukturelle Integrität.
- Rotoren haben eine Garantie von 15 Jahren und sind mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaschen und Röhrchen kompatibel. So erhalten Sie eine Komplettlösung für die Zentrifugation.
Empfohlen für:
Pelletierung von Zellen und Zellrückständen, Proteinfällung, Plasmidreinigung und Ansammlung physiologischer Flüssigkeiten für Diagnosetests
Hinweis:
†Leistung variiert je nach Zentrifugenmodell.
Spezifikation
Fiberlite H3-LV Ausschwingrotor für große Volumina für Thermo Scientific Sorvall Legend XT, Multifuge X3 Serie | |
28 Standard- oder 8 Deepwell-Platten | |
3.600 U/min | |
90° | |
Energieeffizient, weniger Abfall |
Ausschwingrotor | |
1.840 × g | |
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F und SL 40F Zentrifugen | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31