Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y Festwinkelrotor mit Auto-Lock-System
GREENER_CHOICE
Führen Sie subzelluläre Trennungen mit dem ergonomischen Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y Highspeed-Festwinkelrotor aus Kohlefaser durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 096-084275
Artikelnummer. 13433346
  • 10251.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Führen Sie subzelluläre Trennungen mit dem ergonomischen Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y Highspeed-Festwinkelrotor aus Kohlefaser durch.
Merkmale:
  • Die leichten Kohlefasern und die innovative Bauweise ermöglichen einzigartige Rotorvarianten, die mit Metall nicht möglich sind.
  • Die Korrosions- und Ermüdungs-beständige Ausführung sichert die Strukturfestigkeit der Rotoren und sorgt für eine unvergleichliche Beständigkeit.
  • Der Rotor wird durch 15 Jahre Garantie rückgedeckt
Thermo Scientific™ Auto-Lock ™ Rotorwechsel:
  • Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in weniger als drei Sekunden
  • Verbesserte Sicherheit und verbesserter Komfort
  • Kein Werkzeug erforderlich
  • Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen
Thermo Scientific™ Auto-ID™ sofortige Rotoridentifizierung:
  • Sofortige Identifizierung eines Rotors
  • Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
  • Kürzere Rüstzeiten, verbesserte Sicherheit
Komfortgriff:
  • Schnelles und einfaches Anbringen des Rotordeckels, wodurch gleichzeitig eine sichere Befestigung des Deckels gewährleistet wird
  • Einfacheres und sichereres Heben und Tragen von Rotoren über die leichtgewichtige Ausführung hinaus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fiberlite F21-8 x 50y Festwinkelrotor mit Auto-Lock-System
Festwinkelrotor
47.850 x g
10,5 lbs. (4,8 kg)
Ja
Kohlefaserverbundmaterial
8 x 50 ml
20.000 U/min
Thermo Scientific Sorvall LYNX Superspeed-Zentrifugen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y Festwinkelrotor mit Auto-Lock-System > Fiberlite F21-8x50y Rotor für den Einsatz mit der Thermo Scientific Sorvall LYNX Superspeed-Zentrifugenserie