Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharMed™ BPT-Pumpenschläuche
Diese Pumpenschläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ Präzisionspumpenschläuche sind beständig gegen Säuren, Basen, Oxidationsmittel sowie tierische Fette und pflanzliche Öle. Die Schläuche sind wärmeversiegelbar, bindungsfähig und formbar. Für lichtempfindliche Proben gut geeignet.
Marke:  Masterflex™ 06508-26
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11866683
  • 454.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Pumpenschläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche.Masterflex™ PharMed™ BPT I/P™ Präzisionspumpenschläuche sind beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle.Die Schläuche sind hitzeabdichtbar, knechtbar und formbar.Gut für lichtempfindliche Proben.
  • Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
PharMed BPT
Für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen und für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
Je 1
26
1/4 in.
40 psi
132 °C
6.4 mm
7.6 m
-51 °C
Ja
0.01 bis 4 l/min
Undurchsichtig, beige
660 Mm Hg
Pumpenschlauch
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ PharMed™ BPT-Pumpenschläuche > Länge: 7,62 m; Schlauchgröße: 26