Learn More
Cytiva Fiber-Tip Stift für REC-111/REC-112
Wahlweise erhältlich als blaue Kurzspitze oder rote Langspitze. Faserstift von Cytiva für REC-111/REC-112 sind nicht verschmierende Einweg-Stifte für den Einsatz in Einkanal- und/oder Doppelkanal-Papierschreibern in Cytiva Chromatographiesystemen.
244.00 CHF - 268.00 CHF
Spezifikation
Typ | Faserstift |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufzeichnung von Chromatographie-Anwendungen mit Papierschreibern |
Beschreibung | Reaktionszeit: 0,2 s (2,55 bis 97,5 % FSD) |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Länge (angloamerikanisch) Spitze | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Länge (angloamerikanisch) Spitze | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10546469
|
Cytiva
18-1004-22 |
REC-111 | Short | Blau | N/A | ||||||
11775185
|
Cytiva
18-1004-23 |
REC-111, REC-112 | Lang | Rot |
268.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
REC 111 (Herst. Nr. 18-1132-32) und REC 112 (Herst. Nr. 18 -1132 -33) sind qualitativ hochwertige Flachbett-Papierschreiber, die ein potentiometrisches Nullausgleichssystem nutzen. Sie zeichnen eine Reihe von Eingangsspannungen auf, bieten verschiedene Diagrammaufzeichnungsgeschwindigkeiten und sind fernsteuerbar. Die Schreiber verfügen über ausgereifte Funktionen wie elektrische Stiftlifte, Raster- und Home-Funktionen sowie Vorwärts- und Rückwärts-Papierzufuhr.- Nicht verschmierende Einwegstifte liefern klare, genaue Kurven zur Beurteilung.
- REC 111 ist ein einkanaliger Schreiber mit austauschbarem blauem Kurzfederstift
- REC 112 ist ein zweikanaliger Schreiber mit blauem Kurzfederstift und rotem Langfederstift
- Die Positionen der beiden unabhängig voneinander agierenden Stifte (REC 112) stellen die Pegel der entsprechenden Eingänge dar.
- Beim zweikanaligen Schreiber befindet sich der Stift von Kanal 1 stets 2.5 mm hinter dem Stift für Kanal 2.
- Reaktionszeit: 0.2 s (2.55 bis 97.5 % FSD)
Spezifikation
Faserstift | |
Aufzeichnung von Chromatographie-Anwendungen mit Papierschreibern | |
Reaktionszeit: 0,2 s (2,55 bis 97,5 % FSD) |