Learn More
Cytiva Fiber-Tip Stift für REC-111/REC-112
Wahlweise erhältlich als blaue Kurzspitze oder rote Langspitze. Faserstift von Cytiva für REC-111/REC-112 sind nicht verschmierende Einweg-Stifte für den Einsatz in Einkanal- und/oder Doppelkanal-Papierschreibern in Cytiva Chromatographiesystemen.
Marke:  Cytiva 18-1004-22
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10546469
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
REC 111 (Herst. Nr. 18-1132-32) und REC 112 (Herst. Nr. 18 -1132 -33) sind qualitativ hochwertige Flachbett-Papierschreiber, die ein potentiometrisches Nullausgleichssystem nutzen. Sie zeichnen eine Reihe von Eingangsspannungen auf, bieten verschiedene Diagrammaufzeichnungsgeschwindigkeiten und sind fernsteuerbar. Die Schreiber verfügen über ausgereifte Funktionen wie elektrische Stiftlifte, Raster- und Home-Funktionen sowie Vorwärts- und Rückwärts-Papierzufuhr.
  • Nicht verschmierende Einwegstifte liefern klare, genaue Kurven zur Beurteilung.
  • REC 111 ist ein einkanaliger Schreiber mit austauschbarem blauem Kurzfederstift
  • REC 112 ist ein zweikanaliger Schreiber mit blauem Kurzfederstift und rotem Langfederstift
  • Die Positionen der beiden unabhängig voneinander agierenden Stifte (REC 112) stellen die Pegel der entsprechenden Eingänge dar.
  • Beim zweikanaligen Schreiber befindet sich der Stift von Kanal 1 stets 2.5 mm hinter dem Stift für Kanal 2.
  • Reaktionszeit: 0.2 s (2.55 bis 97.5 % FSD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Faserstift
Blau
Short
Aufzeichnung von Chromatographie-Anwendungen mit Papierschreibern
REC-111
Reaktionszeit: 0,2 s (2,55 bis 97,5 % FSD)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Fiber-Tip Stift für REC-111/REC-112 > Farbe: Blau