Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Australien
Standardseren für robuste Zelllinien
140.00 CHF - 327.00 CHF
Spezifikation
Age | Fötal |
---|---|
Herkunftsland | Australien |
Serum Treatment | Standard (sterilfiltriert) |
Sterilität | Steril |
Endotoxin-Konzentration | ≤5 EU/mL |
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Sicher
- Herkunft: Australien
- Endotoxin-Gehalt: ≤10 EU/ml
- Hämoglobin-Spiegel: ≤30 mg/dl (routinemäßiger Spiegel ≤25 mg/dl)
Zellkultur, Drosophila S2 Zellkultur, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung:Trockeneis
Spezifikation
Fötal | |
Standard (sterilfiltriert) | |
≤5 EU/mL | |
Gefroren |
Australien | |
Steril | |
≤30 mg/dl |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Australien