Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Australien
Standardseren für robuste Zelllinien
Marke: Gibco™ 10099133
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Sicher
- Herkunft: Australien
- Endotoxin-Gehalt: ≤10 EU/ml
- Hämoglobin-Spiegel: ≤30 mg/dl (routinemäßiger Spiegel ≤25 mg/dl)
Zellkultur, Drosophila S2 Zellkultur, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung:Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Fötal | |
Flüssig | |
Fötales Kälberserum | |
Standard (sterilfiltriert) | |
≤5 EU/mL | |
Qualifiziert |
Rind/Bovine | |
Australien | |
Flasche | |
100 mL | |
Steril | |
≤30 mg/dl | |
Gefroren |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Australien > 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur