Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, exosomarm, im One Shot™-Format
GREENER_CHOICE
Gibco™ Exosom-armes FKS optimiert und standardisiert Zellkulturarbeitsabläufe für die Exosomforschung. Es ist gebrauchsfertig und leistungsgetestet, spart Zeit und ermöglicht optimale Exosompräparate.
229.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Age Fötal
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Form Flüssig
Produkttyp Fötales Kälberserum
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
15624559
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
A2720803
50 mL One Shot
229.00 CHF
50 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus Exosom-armen FKS wurden ≥90 % der endogenen Exosomen entfernt. Es ist für Exosom-Isolierungsassays in Zellkulturen bestimmt. Jede Charge wird auf Exosomarmut und Kulturleistung getestet, und unsere Standard-Assays zur Qualitätskontrolle sollen optimale und konsistente Ergebnisse gewährleisten. Dieses gebrauchsfertige FKS für Exosomisolierungen in Zellkulturen hilft, die mit der FKS-Reagenzienvorbereitung verbundenen Risiken durch Ultrazentrifugation zu eliminieren, um optimale Assay-Ergebnisse und einen erhöhten Experimentendurchsatz zu erzielen.
  • Ultra-Pure
  • Steril
  • US-Herkunft
  • >90 % depletiert
  • Verringert die Variabilität
  • Leistung ohne Beeinträchtigung des Zellwachstums
  • Vollständige Qualitätstests für Sterilität, Mykoplasma, Leistung und Endotoxin
  • Speziell für die Exosomforschung entwickelt
Anwendungen
:  Exosomforschung, Immunologie, Krebs
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Vereinigte Staaten
Fötales Kälberserum
Steril
Fötal
Flüssig
Exosomarm
gefroren
Dokumentation
Product Certifications
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Fötales Kälberserum, exosomarm, im One Shot™-Format