Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, exosomarm, im One Shot™-Format
GREENER_CHOICE
Gibco™ Exosom-armes FKS optimiert und standardisiert Zellkulturarbeitsabläufe für die Exosomforschung. Es ist gebrauchsfertig und leistungsgetestet, spart Zeit und ermöglicht optimale Exosompräparate.
Marke:  Gibco™ A2720803
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15624559
  • 229.00 CHF / 50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
  • Niedrigster Exosomhintergrund
  • Ermöglicht konsistente Ergebnisse: Jede Charge wurde auf ihre Zellkulturleistung getestet
  • Keine Vorbereitung erforderlich: keine Ultrazentrifugation notwendig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Fötal
Flüssig
Fötales Kälberserum
Exosomarm
One Shot™
Rind
Vereinigte Staaten
One Shot
50 mL
Steril
gefroren
Videos
  • Gibco One Shot FBS 50mL bottle
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Gibco One Shot FBS 50mL bottle
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Brochures
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer2465951RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2720801,A2720803
    Chargennummer2597376P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2720801,A2720803
    Chargennummer2594646P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2720801,A2720803
    Chargennummer2631751RP_SG Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2720801,A2720803
    Chargennummer2634264RP Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA2720801,A2720803
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Gibco™ Fötales Kälberserum, exosomarm, im One Shot™-Format > 50 ml
    Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.