Learn More
Thermo Scientific™ Ferrulen für Agilent™-Geräte
Thermo Scientific™ Ferrulen für Agilent-Geräte gewährleisten zuverlässige Verbindungen mit Agilent™ GC-Geräten.
40.53 CHF - 91.15 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent Injektoren und Nicht-MS-Detektoren |
---|---|
Typ | Ferrule |
Produktcode | Marke | Material | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10756334
|
Thermo Scientific™
290GA139 |
100 % Graphit | 0,1 bis 0,32 mm |
41.25 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10672674
|
Thermo Scientific™
290GA140 |
100 % Graphit | 0,45 bis 0,53 mm |
40.53 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10120513
|
Thermo Scientific™
290VA191 |
15 % Graphit, 85 % Vespel | 0,1 bis 0,25 mm |
91.15 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10774827
|
Thermo Scientific™
290VA192 |
15 % Graphit, 85 % Vespel | 0,32 mm |
66.30 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10394473
|
Thermo Scientific™
290VA193 |
15 % Graphit, 85 % Vespel | 0,45 bis 0,53 mm |
60.39 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Ferrulen für Agilent™-Geräte, um die optimale Leistung Ihres Agilent GC-Geräts zu gewährleisten. Sie sind aus zwei unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Abmessungen für unterschiedliche Instrumente und Anwendungen erhältlich.
- 100 % Graphit-Ferrulen
- 15 % Graphit/85 % Vespel
In kontaminationsfreien Einzel-Blisterpackungen verpackt.
Spezifikation
Agilent Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | |
Ferrule |