Learn More
Thermo Scientific™ Ferrulen für Agilent™-Geräte
Thermo Scientific™ Ferrulen für Agilent-Geräte gewährleisten zuverlässige Verbindungen mit Agilent™ GC-Geräten.
Marke: Thermo Scientific™ 290GA140
38.50 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Ferrulen für Agilent™-Geräte, um die optimale Leistung Ihres Agilent GC-Geräts zu gewährleisten. Sie sind aus zwei unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Abmessungen für unterschiedliche Instrumente und Anwendungen erhältlich.
- Erhältlich aus 100 % Graphit, 15 % Graphit / 85 % Vespel und SilTite Metall
- Ferrulen für verschiedene Arten von Injektoren und Detektoren
Spezifikation
Ferrule | |
0,45 bis 0,53 mm | |
Agilent Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | |
100 % Graphit |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%