Learn More
Thermo Scientific™ Van91I (PflMI) (10 U/μL)
Schneiden Sie an CCANNNN^NTGG-Stellen mit dem Restriktionsenzym Van91I (PflMI), das am besten bei 37°C im R-Puffer schneidet (Isoschizomere: AccB7I, BasI, PflMI).
Marke: Thermo Scientific™ ER0711
53.28 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
51.85 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit Van91I (PflMI), 0,7 % Agarose, 14 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'..C C A NN N N^N T G G...3'
3'..G G T N^N N NN A C C...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität
- 1x Puffer R: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl und 0,1 mg/ml BSA
- Bei 37 °C inkubieren
Lagerungspuffer
- Van91I wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden
- Nach 50-fachem Verdau mit Van91I können über 90% der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte
- Dam: keine Überlappung – keine Auswirkung
- Dcm: möglicherweise Überlappung – blockiert
- CpG: keine Überlappung – keine Auswirkung
- EcoKI: keine Überlappung – keine Auswirkung
- EcoBI: keine Überlappung – keine Auswirkung&
Verdau von Agarose-eingebetteter DNA
- Es sind mindestens 5 Units des Enzyms für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Hinweis:
Van91I wird durch überlappende dcm-Methylierung blockiert. Verwenden Sie zur Vermeidung von dcm-Methylierung einen dam-, oder dcm-Stamm wie z. B. GM2163 (Nr. M0099).
Spezifikation
10 U/μl | |
Van91I (PflMI) | |
Ja | |
Nein | |
Restriktionsenzym |
Nicht empfindlich für Dcm-Methylierung, Dam-Methylierung und CpG-Methylierung, Dam-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive | |
10x Puffer R | |
37°C | |
400 E | |
Herkömmliches Klonen |