Learn More
Thermo Scientific™ RiboRuler High Range RNA Ladder, einsatzbereit
Diese gebrauchsfertige RNA-Leiter aus 8 chromatographisch aufgereinigten einzelsträngigen RNA-Transkripten ermöglicht die RNA-Größenbestimmung und -Quantifizierung auf nativen oder denaturierenden Gelen.
Marke:  Thermo Scientific™ SM1823
225.79 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
232.49 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11883993
  • 347.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die RiboRuler RNA-Leiter 200 bis 6.000 Basen für den hohen Bereich, gebrauchsfertig, ist ein Gemisch aus 8 chromatographisch aufgereinigten einsträngigen RNA-Transkripten (200 bis 6.000 bp lang), die aus spezifischen Vorlagen produziert wurden, die ein Fragment des pTZ19R-Polylinkers und Lambda-Phagenfragmente enthalten. Dieser Marker ist mit Farbstoff zum Laden vorgemischt.
RiboRuler High Range RNA-Marker, gebrauchsfertig, besteht aus chromatographisch aufgereinigten Transkripten, wodurch sie frei von NTPs und RNA-Abbauprodukten sind. Die Konzentration jedes RNA-Transkripts wird spektrophotometrisch bestimmt (siehe Foto für genaue Mengen). Um die Möglichkeit von Kontaminationen während des Gebrauchs zu minimieren, liegt die RNA Ladder in Aliquoten vor.
Besondere Eigenschaften
  • Scharfe Bänder mit gleichmäßiger Intensität
  • Einprägsame Fragmentgrößen und -mengen
  • Die vorbestimmte Konzentration der Markerbanden ermöglicht eine ungefähre RNA-Quantifizierung
  • Lieferung mit 2x RNA-Ladefarbstoff
  • 6 Monate bei -20 °C stabil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2X
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Ethidiumbromid
200 bp bis 6000 bp
5 x 40 μL
Agarose
DNA-Leiter für einen großen Bereich
RiboRuler
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2828733 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM1823
Chargennummer2828741 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSM1823
Chargennummer2875237 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSM1823
Chargennummer2912613 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberSM1823
Chargennummer2957058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberSM1823
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RiboRuler High Range RNA Ladder, einsatzbereit > 200 bis 6.000 Basen