Learn More
Thermo Scientific™ RiboRuler High Range RNA Ladder
Dieses Gemisch aus 8 chromatographisch aufgereinigten einzelsträngigen RNA-Transkripten (200 bis 6.000 bp lang) ermöglicht die RNA-Größenbestimmung und -Quantifizierung auf nativen oder denaturierenden Gelen.
Marke: Thermo Scientific™ SM1821
190.95 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
279.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die RiboRuler RNA-Leiter 200 bis 6.000 Basen für den hohen Bereich ist ein Gemisch aus 8 chromatographisch aufgereinigten einsträngigen RNA-Transkripten (200 bis 6.000 bp lang), die aus spezifischen Vorlagen produziert wurden, die ein Fragment des pTZ19R-Polylinkers und Lambda-Phagenfragmente enthalten.
Die RiboRuler RNA-Leiter für den hohen Bereich ist in 1 mmol EDTA, pH 6,0, erhältlich.
Die RiboRuler RNA-Leiter für den hohen Bereich besteht aus chromatographisch aufgereinigten Transkripten, wodurch sie frei von NTPs und RNA-Abbauprodukten sind. Die Konzentration jedes RNA-Transkripts wird spektrophotometrisch bestimmt (siehe Foto für genaue Mengen). Um die Möglichkeit von Kontaminationen während des Gebrauchs zu minimieren, liegt die RNA Ladder in Aliquoten vor.
Die RiboRuler RNA-Leiter für den hohen Bereich eignet sich ideal für die Endmarkierung mit T4-Polynukleotid-Kinase (siehe Protokoll) und für Northern Blotting.
Besondere Eigenschaften
- Scharfe Bänder mit gleichmäßiger Intensität
- Einprägsame Fragmentgrößen und -mengen
- Die vorbestimmte Konzentration der Markerbanden ermöglicht eine ungefähre RNA-Quantifizierung
- Lieferung mit 2x RNA-Ladefarbstoff
- 6 Monate bei –20 °C stabil
Spezifikation
2X | |
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Ethidiumbromid | |
200 bp bis 6000 bp | |
5 x 20 μL |
Agarose | |
DNA-Leiter für einen großen Bereich | |
RiboRuler |
Sicherheit und Handhabung
- 2X Loading Dye Solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: formamide