Learn More
Hamilton™ Nadeln mit stumpfer Spitze und Ansatz aus Metall (Luer Lock)
Nadeln mit Metallansatz (vernickeltes Messing) können mit TLL-Spritzen oder LT- oder TLL-Anschlüssen verwendet werden. Die Nadeln bestehen aus Edelstahl 304. Die Standardnadellänge beträgt 51 mm (2 in.). Individuelle Nadellängen und Spitzenformen sind lieferbar.
Marke: Hamilton™ 91039
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kann mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindungsstücken verwendet werden.
- Aus Edelstahl 304
- Die Standardnadellänge beträgt 51 mm (2 Zoll)
- In praktischen Sechserpackungen erhältlich
- Individuelle Nadellängen und Kanülenspitzentypen sind erhältlich
- Nadeln sind von 10 bis 33 ga erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar | |
26 s ga | |
0.018 in. | |
0.45 mm | |
Nadel | |
Stumpf |
Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl | |
0.005 Zoll | |
0.13 mm | |
2 in. | |
51 mm | |
Luer-Lock-Spritzen aus PTFE und Luer-Spitze oder Luer-Lock-Stecker aus PTFE |