Learn More
Thermo Scientific™ RevertAid H Minus Reverse Transcriptase (200 U/μl)
Eine rekombinante M-MuLV RT ohne RNase H-Aktivität für eine hochergiebige cDNA-Synthese.
307.00 CHF - 1176.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | • RevertAid H Minus Reverse Transkriptase (200 E/μl) |
---|---|
Format | Rörchen |
Reaktionsgeschwindigkeit | 60 min |
Verfahren | Reverse Transkription |
Optimale Reaktionstemperatur | 42 °C bis 45 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10121360
|
Thermo Scientific™
EP0451 |
10.000 Units |
307.00 CHF
10000 Einheiten |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11541515
|
Thermo Scientific™
EP0452 |
5 x 10.000 Einheiten |
1176.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
RevertAid H Minus reverse Transkriptase ist eine rekombinante M-MuLV RT. Das Enzym besitzt eine RNA-abhängige und DNA-abhängige Polymerase-Aktivität, aufgrund einer Punktmutation in der RNase H-Domäne jedoch keine RNase H-Aktivität. RevertAid H Minus reverse Transkriptase degradiert RNA in RNA-DNA-Hybriden während der Synthese der Erststrang-cDNA nicht, weshalb hohe Ausbeuten von cDNA in voller Länge aus langen Templates erzielt werden. RevertAid H Minus Reverse Transkriptase hält die Aktivität über einen weiten Temperaturbereich (42 bis 50 °C) aufrecht.
Überblick
- Hohe Ausbeuten von Erststrang-cDNA bis zu 13 kb
- Optimale Aktivität bei 42 bis 45 °C.
- Aktiv bis 55°C.
- Integriert modifizierte Nukleotide (z. B. Cy3-, Cy5-, Rhodamin-, Aminoallyl-, Fluorescein-markierte Nukleotide)
Spezifikation
• RevertAid H Minus Reverse Transkriptase (200 E/μl) |
|
60 min | |
42 °C bis 45 °C | |
Keine | |
200 U/μl | |
Separate Komponenten | |
Bis zu 13 kb |
Rörchen | |
Reverse Transkription | |
RevertAid H Minus | |
Trockeneis | |
cDNA (Erststrang) | |
Reverse Transkription | |
RNA |