Learn More
Thermo Scientific™ DNA-Schnell-Ligationskit
Schnelle Ligation von DNA mit Sticky- oder Blunt-Enden in nur 5 Minuten bei Raumtemperatur.
318.00 CHF - 768.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10775841
|
Thermo Scientific™
K1422 |
50 Reaktionen |
318.00 CHF
50 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10785841
|
Thermo Scientific™
K1423 |
150 Reaktionen |
768.00 CHF
150 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das DNA-Schnellligationskit ermöglicht eine schnelle Ligation von DNA mit Sticky- oder Blunt-Enden in nur 5 Minuten bei Raumtemperatur.
Das Kit enthält T4 DNA-Ligase und einen speziell zusammengesetzten 5x Schnellligationspuffer, der für eine schnelle und effiziente DNA-Ligation optimiert ist. Mit der schnellen Ligation wird die gleiche Effizienz erreicht wie mit einer T4 DNA-Ligase bei einer einstündigen Standardligation. Die Ligationsreaktionsmischung kann mit dem TransformAid Bakterien-Transformationskit oder mit anderen konventionellen Transformationsverfahren direkt für die Bakterientransformation verwendet werden.
Das Kit enthält T4 DNA-Ligase und einen speziell formulierten 5X-Schnell-Ligations-Puffer, der für eine schnelle und effiziente DNA-Ligation optimiert ist. Mit der schnellen Ligation wird die gleiche Effizienz erreicht wie mit einer T4 DNA-Ligase bei einer einstündigen Standard-Ligation. Die Ligations-Reaktionsmischung kann mit dem TransformAid Bakterien-Transformationskit oder mit anderen konventionellen Transformationsverfahren direkt für die Bakterientransformation verwendet werden.- Schnell—Ligation von DNA mit Sticky- oder Blunt-Ende in nur 5 Minuten
- Praktisch—Reaktionsgemisch kann direkt für die bakterielle Transformation verwendet werden
Empfohlen für:
Routine-Klonierungsexperimente; Klonierung von DNA mit stumpfem Ende; Bibliothekserstellung; TA-Klonierung.
Hinweis:
Die gefriergetrockneten Bakterienstämme GM2163 (†M0099) und JM107 (†M0109) werden auf Anfrage beim Kauf kostenlos mitgeliefert. Vor der Elektroporation muss die T4 DNA-Ligase (1) durch die Extraktion mit Chloroform inaktiviert werden.
Spezifikation
DNA-Ligase | |
DNA-Schnell-Ligationskit |