Learn More
Thermo Scientific™ DNA-Schnell-Ligationskit
Schnelle Ligation von DNA mit Sticky- oder Blunt-Enden in nur 5 Minuten bei Raumtemperatur.
Marke: Thermo Scientific™ K1423
518.30 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das DNA-Schnellligationskit ermöglicht eine schnelle Ligation von DNA mit Sticky- oder Blunt-Enden in nur 5 Minuten bei Raumtemperatur.
Das Kit enthält T4 DNA-Ligase und einen speziell zusammengesetzten 5x Schnellligationspuffer, der für eine schnelle und effiziente DNA-Ligation optimiert ist. Mit der schnellen Ligation wird die gleiche Effizienz erreicht wie mit einer T4 DNA-Ligase bei einer einstündigen Standardligation. Die Ligationsreaktionsmischung kann mit dem TransformAid Bakterien-Transformationskit oder mit anderen konventionellen Transformationsverfahren direkt für die Bakterientransformation verwendet werden.
Das Kit enthält T4 DNA-Ligase und einen speziell formulierten 5X-Schnell-Ligations-Puffer, der für eine schnelle und effiziente DNA-Ligation optimiert ist. Mit der schnellen Ligation wird die gleiche Effizienz erreicht wie mit einer T4 DNA-Ligase bei einer einstündigen Standard-Ligation. Die Ligations-Reaktionsmischung kann mit dem TransformAid Bakterien-Transformationskit oder mit anderen konventionellen Transformationsverfahren direkt für die Bakterientransformation verwendet werden.- Schnell—Ligation von DNA mit Sticky- oder Blunt-Ende in nur 5 Minuten
- Praktisch—Reaktionsgemisch kann direkt für die bakterielle Transformation verwendet werden
Empfohlen für:
Routine-Klonierungsexperimente; Klonierung von DNA mit stumpfem Ende; Bibliothekserstellung; TA-Klonierung.
Hinweis:
Die gefriergetrockneten Bakterienstämme GM2163 (†M0099) und JM107 (†M0109) werden auf Anfrage beim Kauf kostenlos mitgeliefert. Vor der Elektroporation muss die T4 DNA-Ligase (1) durch die Extraktion mit Chloroform inaktiviert werden.
Spezifikation
Kit | |
DNA-Ligase | |
DNA-Schnell-Ligationskit |
DNA | |
Nukleinsäure-Gelelektrophorese | |
150 Reaktionen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.