Learn More
Thermo Scientific™ O'RangeRuler 50 bp DNA-Leiter, gebrauchsfertig
Die DNA-Stufenleiter aus 50 bp-Schritten ist für eine präzise Größenbestimmung von PCR-Produkten und anderen doppelsträngigen DNA-Fragmenten in Agarose- oder nicht denaturierenden Polyacrylamid-Gelen vorgesehen.
Marke: Thermo Scientific™ SM0613
136.68 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die O'RangeRuler 50 bp DNA-Leiter, 50 bis 1.000 bp, wurde für die präzise Größenbestimmung von PCR-Produkten und anderen doppelsträngigen DNA-Fragmenten in Agarose- oder nicht denaturierenden Polyacrylamid-Gelen entwickelt. Es handelt sich um eine Stufenleiter mit Unterschieden von 50 bp zwischen den DNA-Fragmenten. Sie besteht aus gereinigten und ligierten wiederholten Grundeinheiten mit stumpfen Enden von 50 bp. Nicht empfohlen für die DNA-Quantifizierung.
Die O'RangeRuler 50 bp DNA-Leiter wird mit 6x Orange DNA-Ladefarbstoff für Proben-DNA geliefert. Orange G-Farbstoff kann zur Überwachung der DNA-Migration in Agarose- oder Polyacrylamid-Gelen verwendet werden und migriert bei 50 bp in einem 1%igen Agarose-Gel. Es ist der bevorzugte Farbstoff, wenn die Visualisierung kleiner DNA-Fragmente wichtig ist.
Überblick
- Stufenleiter mit 50 bp-Schritten
- Scharfe Streifen, leicht zu merkende Fragmentgrößen
- Referenzbanden mit regelmäßigen Abständen (in Rot bereitgestellt)
- Gebrauchsfertig – vorgemischt mit 6x Orange Ladefarbstoff für die direkte Beladung und Lagerung bei Raumtemperatur
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
6X | |
Xylencyanol FF, Orange G | |
Ja | |
Agarose-Gele | |
O’GeneRuler, O’RangeRuler |
Agarose | |
DNA-Leiter | |
50 bp bis 1000 bp | |
Nachhaltige Verpackung | |
25 μg |