Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 50 bp DNA-Leiter, gebrauchsfertig
Führen Sie die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose-Gelen durch. Vorgemischt mit Auftragsfarbstoff zum direkten Auftragen auf Gel.
Marke: Thermo Scientific™ SM0373
101.84 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
130.64 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Die gebrauchsfertige GeneRuler 50 bp DNA-Leiter wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamid-Gelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler 50 bp Plus DNA-Leiter, gebrauchsfertig, ist zum direkten Beladen des Gels mit 6x DNA-Ladefarbstoff vorgemischt.
Die Leiter wird mit 6x DNA-Ladefarbstoff geliefert.
Besondere Eigenschaften
- Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
- Klar abgegrenzte Banden
- Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
- Kann direkt aufgetragen werden und ist bei Raumtemperatur 6 Monate stabil
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Specifications
6X | |
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G | |
Ja | |
Agarose-Gele | |
GeneRuler |
Agarose | |
DNA-Leiter | |
50 bp bis 1000 bp | |
Nachhaltige Verpackung | |
50 μg |