Learn More
Thermo Scientific™ Wasser, nukleasefrei
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
30 ml
4 x 1.25 ml
Packungsgröße:
30 Milliliter
4 Stück
Beschreibung
Nuklease-freies Wasser ist entionisiertes und 0,22 μm membrangefiltertes, Nuklease-freies Wasser. Ideal für alles.
Ideal für alle molekularbiologischen Anwendungen.
- Frei von Endo- bzw. Exodeoxyribonukleasen, Ribonukleasen und Phosphatasen
Spezifikation
Spezifikation
pH | 7.6 |
Güte | Molekularbiologie |
Verpackung | Fläschchen |
Behandlung(en) | keine CD |
Menge | 4 x 1.25 ml |
Dokumentation
Product Information
Manuals
User Guide: Water - nuclease-free, molecular biology grade
Version: C.00
DateigrößeVersion: 129.7 kB
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Wasser, nukleasefrei >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur