Learn More
Thermo Scientific™ Wasser, nukleasefrei
Optimieren Sie molekularbiologische Anwendungen mit diesem entionisierten und 0,22 μm-membrangefilterten, Nuklease-freien Wasser.
Marke: Thermo Scientific™ R0582
54.85 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
54.50 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Nuklease-freies Wasser ist entionisiertes und 0,22 μm membrangefiltertes, Nuklease-freies Wasser. Ideal für alles.
Ideal für alle molekularbiologischen Anwendungen.- Frei von Endo- bzw. Exodeoxyribonukleasen, Ribonukleasen und Phosphatasen
Spezifikation
7.6 | |
Flasche | |
30 ml |
Molekularbiologie | |
keine CD |