Learn More
Thermo Scientific™ MassRuler DNA-Ladefarbstoff (6x)
Bereiten Sie mit dem Thermo Scientific™ 6x MassRuler DNA-Ladefarbstoff DNA-Marker und Proben für das Auftragen auf Agarose- oder Polyacrylamid-Gele vor.
Marke: Thermo Scientific™ R0621
48.58 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
48.58 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
6X MassRuler DNA-Ladefarbstoff wird zur Vorbereitung von DNA-Markern und -Proben verwendet, um diese auf Agarose- oder Polyacrylamidgele aufzutragen. Er enthält einen Farbstoff (Bromphenolblau) für die visuelle Verfolgung der DNA-Migration während der Elektrophorese. Das Vorhandensein von Glycerin stellt sicher, dass die DNA in Leiter und Probe eine Schicht auf dem Boden des Wells bildet. Die EDTA in den Lösungen bindet divalente Metallionen und hemmt metallabhängige Nukleasen.
6X MassRuler DNA-Ladefarbstoff wird für die konventionelle DNA-Elektrophorese verwendet (siehe Gebrauchsempfehlungen).
Überblick
- Einfarbige Verfolgung der DNA-Migration während der DNA-Elektrophorese
- Keine DNA-Maskierung während der Gel-Bestrahlung mit UV-Licht
- EDTA bindet divalente Metallionen und hemmt metallabhängige Nukleasen
Spezifikation
6X | |
Bromphenolblau | |
MassRuler |
Acrylamidgele, Agarose-Gele | |
DNA Loading Dye | |
5 x 1 ml |