Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 50 bp DNA-Leiter
Führen Sie mit dieser Mischung einzelner, chromatographisch gereinigter DNA-Fragmente die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarosegelen durch.
133.00 CHF - 516.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 6X |
---|---|
Geltyp | Agarose |
Marker oder Farbstoff | Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G |
Produkttyp | DNA-Leiter |
Sofort einsatzbereit | Nein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10794291
![]() |
Thermo Scientific™
SM0371 |
50 μg |
133.00 CHF
50 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11813973
![]() |
Thermo Scientific™
SM0372 |
5 x 50 μg |
516.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die GeneRuler 50 bp DNA-Leiter wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler 50 bp DNA-Leiter kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden.
Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
Besondere Eigenschaften
- Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
- Klar abgegrenzte Banden
- Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
6X | |
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G | |
Nein | |
Agarose-Gele | |
GeneRuler |
Agarose | |
DNA-Leiter | |
50 bp bis 1000 bp | |
Nachhaltige Verpackung |