Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 1 kb Plus DNA-Leiter
GREENER_CHOICE
Führen Sie die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose-Gelen durch.
204.00 CHF - 802.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 6X
Geltyp Agarose
Marker oder Farbstoff Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Produkttyp DNA-Leiter
Sofort einsatzbereit Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kitinhalt Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kitinhalt Preis Menge & Verfügbarkeit  
11581625
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SM1331
6x DNA-Färbemittel, 2 x 1 ml
204.00 CHF
5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11813993
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SM1332
6x DNA-Färbemittel, 10 x 1 ml
802.00 CHF
25 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Die GeneRuler 1 kb Plus DNA-Leiter mit 75 bis 20.000 bp wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarosegelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler 1 kb Plus DNA-Leiter kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden.
Die Leiter ist im Lieferumfang des 6x DNA-Ladefarbstoff für DNA-Proben enthalten.
Besondere Eigenschaften
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA 
  • Klar abgegrenzte Banden 
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA 
Spezifikation
Spezifikation
6X
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Nein
Agarose-Gele
GeneRuler
Agarose
DNA-Leiter
75 bp bis 20000 bp
Nachhaltige Verpackung
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneRuler 1 kb Plus DNA-Leiter