Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 1 kb Plus DNA-Leiter
Führen Sie die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose-Gelen durch.
Marke: Thermo Scientific™ SM1332
521.26 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
537.34 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Die GeneRuler 1 kb Plus DNA-Leiter mit 75 bis 20.000 bp wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung eines großen Bereichs doppelsträngiger DNA auf Agarosegelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler 1 kb Plus DNA-Leiter kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden.
Die Leiter ist im Lieferumfang des 6x DNA-Ladefarbstoff für DNA-Proben enthalten.
Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. Die GeneRuler 1kb Plus DNA-Leiter kann radioaktiv mit T4-Polynukleotidkinase markiert werden. Die Leiter wird mit 6x DNA-Ladefarbstoff für Proben-DNA geliefert.- Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
- Klar abgegrenzte Banden:
- Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
6X | |
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G | |
Nein | |
Agarose-Gele | |
6x DNA-Färbemittel, 10 x 1 ml | |
25 x 50 μg |
Agarose | |
DNA-Leiter | |
75 bp bis 20000 bp | |
Nachhaltige Verpackung | |
GeneRuler |